(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine
Leverandør: Apollo Scientific
OR321494-1G OR321494-250MG
APOSOR321494-1GEA 6075 NOK
APOSOR321494-1G APOSOR321494-250MG
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine
Formel: C₁₁H₁₄BrN
MW: 240,14 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD20459850
CAS-nummer: 1336754-69-8