(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR321496-1G OR321496-250MG
APOSOR321496-1GEA 8225 NOK
APOSOR321496-1G APOSOR321496-250MG
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄BrN·ClH
MW: 276,601 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 2409590-07-2