(1R,3R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexane-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR321499-1G OR321499-250MG
APOSOR321499-1GEA 8275 NOK
APOSOR321499-1G APOSOR321499-250MG
(1R,3R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexane-1-carboxylic acid
(1R,3R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243,299 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD24395695
CAS-nummer: 1430938-32-1