4-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)piperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR321501-1G OR321501-250MG
APOSOR321501-1GEA 11800 NOK
APOSOR321501-1G APOSOR321501-250MG
4-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)piperidine hydrochloride
4-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅NO₂·ClH
MW: 241,714 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 2409597-19-7