N-(3-(Piperidin-3-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR321503-1G OR321503-250MG
APOSOR321503-1GEA 10800 NOK
APOSOR321503-1G APOSOR321503-250MG
N-(3-(Piperidin-3-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
N-(3-(Piperidin-3-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₈N₂O·ClH
MW: 254,756 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 2409589-89-3