3-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR321504-1G OR321504-250MG
APOSOR321504-1GEA 9825 NOK
APOSOR321504-1G APOSOR321504-250MG
3-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
3-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₆N₂O·ClH
MW: 240,729 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 2409589-71-3