2-(3-Methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR321505-1G OR321505-250MG
APOSOR321505-1GEA 8400 NOK
APOSOR321505-1G APOSOR321505-250MG
2-(3-Methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
2-(3-Methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₇NO·ClH
MW: 227,73 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02178980
CAS-nummer: 1187172-83-3