5-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR321507-1G OR321507-250MG
APOSOR321507-1GEA 6900 NOK
APOSOR321507-1G APOSOR321507-250MG
5-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
5-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₄ClNO·ClH
MW: 260,16 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 2409597-32-4