4-(Piperidin-4-yl)benzonitrile hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR321508-1G OR321508-250MG
APOSOR321508-1GEA 7250 NOK
APOSOR321508-1G APOSOR321508-250MG
4-(Piperidin-4-yl)benzonitrile hydrochloride
4-(Piperidin-4-yl)benzonitrile hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₄N₂·ClH
MW: 222,714 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08544124
CAS-nummer: 162997-34-4