4-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)benzonitrile hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR321510-1G OR321510-250MG
APOSOR321510-1GEA 8850 NOK
APOSOR321510-1G APOSOR321510-250MG
4-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)benzonitrile hydrochloride
4-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)benzonitrile hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₂N₂·ClH
MW: 220,698 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 437998-31-7