4-(o-Tolyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR321511-1G OR321511-250MG
APOSOR321511-1GEA 6075 NOK
APOSOR321511-1G APOSOR321511-250MG
4-(o-Tolyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
4-(o-Tolyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅N·ClH
MW: 209,715 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 83674-77-5