3-(3-Bromophenyl)piperidin-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
OR321517-1G OR321517-250MG
APOSOR321517-1GEA 11800 NOK
APOSOR321517-1G APOSOR321517-250MG
3-(3-Bromophenyl)piperidin-2-one
3-(3-Bromophenyl)piperidin-2-one
Formel: C₁₁H₁₂BrNO
MW: 254,123 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD19358730
CAS-nummer: 1267325-95-0