3-(2-Bromophenyl)piperidin-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
OR321518-1G OR321518-250MG
APOSOR321518-1GEA 13750 NOK
APOSOR321518-1G APOSOR321518-250MG
3-(2-Bromophenyl)piperidin-2-one
3-(2-Bromophenyl)piperidin-2-one
Formel: C₁₁H₁₂BrNO
MW: 254,123 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 1784007-12-0