3-(1H-Pyrazol-4-yl)piperidine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR321519-1G OR321519-250MG
APOSOR321519-1GEA 12050 NOK
APOSOR321519-1G APOSOR321519-250MG
3-(1H-Pyrazol-4-yl)piperidine dihydrochloride
3-(1H-Pyrazol-4-yl)piperidine dihydrochloride
Formel: C₈H₁₃N₃·2ClH
MW: 224,131 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 2095410-90-3