(S)-3-(2-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR321521-1G OR321521-250MG
APOSOR321521-1GEA 13750 NOK
APOSOR321521-1G APOSOR321521-250MG
(S)-3-(2-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
(S)-3-(2-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄BrN·ClH
MW: 276,601 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 2416257-97-9