1-(tert-Butoxycarbonyl)azepane-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR321523-1G OR321523-250MG
APOSOR321523-1GEA 5725 NOK
APOSOR321523-1G APOSOR321523-250MG
1-(tert-Butoxycarbonyl)azepane-2-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)azepane-2-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243,299 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03790979
CAS-nummer: 1034708-26-3