(1-Benzyl-1H-imidazol-5-yl)methanamine
Leverandør: Apollo Scientific
OR321524-1G OR321524-250MG
APOSOR321524-1GEA 8850 NOK
APOSOR321524-1G APOSOR321524-250MG
(1-Benzyl-1H-imidazol-5-yl)methanamine
(1-Benzyl-1H-imidazol-5-yl)methanamine
Formel: C₁₁H₁₃N₃
MW: 187,241 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD21703522
CAS-nummer: 1439991-99-7