5-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)pyridin-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
OR321527-1G OR321527-250MG
APOSOR321527-1GEA 9300 NOK
APOSOR321527-1G APOSOR321527-250MG
5-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)pyridin-2-amine
5-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)pyridin-2-amine
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,231 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12033508
CAS-nummer: 1159814-73-9