(S)-2-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR321537-1G OR321537-250MG
APOSOR321537-1GEA 6925 NOK
APOSOR321537-1G APOSOR321537-250MG
(S)-2-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine dihydrochloride
(S)-2-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine dihydrochloride
Formel: C₉H₁₂N₂·2ClH
MW: 221,127 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD30735892
CAS-nummer: 2097073-17-9