4-(Piperidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR321542-1G OR321542-250MG
APOSOR321542-1GEA 6125 NOK
APOSOR321542-1G APOSOR321542-250MG
4-(Piperidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
4-(Piperidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅NO₂·ClH
MW: 241,714 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08460730
CAS-nummer: 2044705-22-6