2-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR321546-1G OR321546-250MG
APOSOR321546-1GEA 9825 NOK
APOSOR321546-1G APOSOR321546-250MG
2-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
2-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₆N₂O·ClH
MW: 240,729 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 1654722-99-2