3-(p-Tolyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR321548-1G OR321548-250MG
APOSOR321548-1GEA 6900 NOK
APOSOR321548-1G APOSOR321548-250MG
3-(p-Tolyl)piperidin-3-ol hydrochloride
3-(p-Tolyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₇NO·ClH
MW: 227,73 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28108399
CAS-nummer: 173447-85-3