(E)-N-{1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethylidene}hydroxylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR32161-1G OR32161-5G
APOSOR32161-1GEA 4175 NOK
APOSOR32161-1G APOSOR32161-5G
(E)-N-{1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethylidene}hydroxylamine 95%
(E)-N-{1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethylidene}hydroxylamine
Formel: C₁₁H₁₁N₃O
MW: 201,225 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00127064
CAS-nummer: 146139-83-5