4-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
OR322769-500MG OR322769-1G
APOSOR322769-500MGEA 5275 NOK
APOSOR322769-500MG APOSOR322769-1G
4-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzonitrile
4-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzonitrile
Formel: C₁₂H₁₄BrN₃
MW: 280,164 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11037544
CAS-nummer: 1206969-07-4