Methyl 4-(morpholin-4-yl)benzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Methyl 4-morpholinobenzoate
OR32672-1G
APOSOR32672-1GEA 2225 NOK
APOSOR32672-1G
Methyl 4-(morpholin-4-yl)benzoate 95%
Methyl 4-(morpholin-4-yl)benzoate
Formel: C₁₂H₁₅NO₃
MW: 221,252 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03012127
CAS-nummer: 23676-05-3