(1-Cyclopropylpyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR33662-100MG OR33662-1G OR33662-250MG
APOSOR33662-100MGEA 395 NOK
APOSOR33662-100MG APOSOR33662-1G APOSOR33662-250MG
(1-Cyclopropylpyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
(1-Cyclopropylpyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Formel: C₇H₁₁N₃·ClH
MW: 173,643 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD31812083
CAS-nummer: 2391987-09-8