7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR33671-1G OR33671-250MG
APOSOR33671-1GEA 9650 NOK
APOSOR33671-1G APOSOR33671-250MG
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected 95%
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected
Formel: C₁₃H₁₇BrN₂O₂
MW: 313,19 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD21605206
CAS-nummer: 1375301-99-7