3-Bromo-2-hydrazinopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Bromo-2-hydrazinylpyridine
OR33675-1G OR33675-5G OR33675-25G
APOSOR33675-1GEA 790 NOK
APOSOR33675-1G APOSOR33675-5G APOSOR33675-25G
3-Bromo-2-hydrazinopyridine
3-Bromo-2-hydrazinopyridine
Formel: C₅H₆BrN₃
MW: 188,025 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00490113
CAS-nummer: 54231-41-3