2-Hydrazino-3-iodopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR33677-1G OR33677-250MG OR33677-5G
APOSOR33677-1GEA 5725 NOK
APOSOR33677-1G APOSOR33677-250MG APOSOR33677-5G
2-Hydrazino-3-iodopyridine
2-Hydrazino-3-iodopyridine
Formel: C₅H₆IN₃
MW: 235,026 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10000048
CAS-nummer: 54231-42-4