3-Bromo-5-chloro-2-hydrazinopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR33678-1G OR33678-250MG
APOSOR33678-1GEA 540 NOK
APOSOR33678-1G APOSOR33678-250MG
3-Bromo-5-chloro-2-hydrazinopyridine
3-Bromo-5-chloro-2-hydrazinopyridine
Formel: C₅H₅BrClN₃
MW: 222,47 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10000080
CAS-nummer: 1289113-27-4