2-Hydrazino-4-iodopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR33683-1G OR33683-250MG OR33683-5G
APOSOR33683-1GEA 1625 NOK
APOSOR33683-1G APOSOR33683-250MG APOSOR33683-5G
2-Hydrazino-4-iodopyridine
2-Hydrazino-4-iodopyridine
Formel: C₅H₆IN₃
MW: 235,026 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD10000014
CAS-nummer: 1057393-44-8