Thieno[3,2-b]pyridine-2-carbohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR34493-1G OR34493-250MG
APOSOR34493-1GEA 2575 NOK
APOSOR34493-1G APOSOR34493-250MG
Thieno[3,2-b]pyridine-2-carbohydrazide
Thieno[3,2-b]pyridine-2-carbohydrazide
Formel: C₈H₇N₃OS
MW: 193,226 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD32066838
CAS-nummer: 2391987-05-4