3-Amino-5-bromo-2-nitropyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromo-2-nitropyridin-3-amine
OR345345-1G OR345345-250MG OR345345-5G
APOSOR345345-1GEA 1225 NOK
APOSOR345345-1G APOSOR345345-250MG APOSOR345345-5G
3-Amino-5-bromo-2-nitropyridine 95%
3-Amino-5-bromo-2-nitropyridine
Formel: C₅H₄BrN₃O₂
MW: 218,008 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11040269
CAS-nummer: 433226-05-2