5-Bromo-4-methoxy-2-methylbenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR345438-5G OR345438-1G
APOSOR345438-5GEA 8400 NOK
APOSOR345438-5G APOSOR345438-1G
5-Bromo-4-methoxy-2-methylbenzoic acid 95%
5-Bromo-4-methoxy-2-methylbenzoic acid
Formel: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11044844
CAS-nummer: 875245-69-5