2-Hydrazino-5-iodopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR345503-1G OR345503-250MG
APOSOR345503-1GEA 4400 NOK
APOSOR345503-1G APOSOR345503-250MG
2-Hydrazino-5-iodopyridine
2-Hydrazino-5-iodopyridine
Formel: C₅H₆IN₃
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09999999
CAS-nummer: 77992-46-2