4-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Chloro-3-methylpyridin-4-amine
OR345541-1G OR345541-250MG OR345541-5G
APOSOR345541-1GEA 1975 NOK
APOSOR345541-1G APOSOR345541-250MG APOSOR345541-5G
4-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
4-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
MW: 142,586 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18415428
CAS-nummer: 79055-64-4