3-Chloro-pyrazine-2-carboxylic acid ethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Ethyl 3-chloropyrazine-2-carboxylate
OR346138-5G
APOSOR346138-5GEA 930 NOK
APOSOR346138-5G
3-Chloro-pyrazine-2-carboxylic acid ethyl ester
3-Chloro-pyrazine-2-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,596 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07371661
CAS-nummer: 655247-45-3