1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR346163-1G OR346163-500MG
APOSOR346163-1GEA 0 NOK
APOSOR346163-1G APOSOR346163-500MG
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₁ClN₂O₂
MW: 250.681 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09934571
CAS-nummer: 113808-90-5