3-Bromo-4-oxo-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Benzyl 3-bromo-4-oxopiperidine-1-carboxylate
OR346180-1G OR346180-5G
APOSOR346180-1GEA 0 NOK
APOSOR346180-1G APOSOR346180-5G
3-Bromo-4-oxo-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester
3-Bromo-4-oxo-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester
Formel: C₁₃H₁₄BrNO₃
MW: 312,159 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09953304
CAS-nummer: 174184-13-5