3-Cyclopropyl-[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Ethyl 3-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate
OR346203-1G OR346203-500MG
APOSOR346203-1GEA 0 NOK
APOSOR346203-1G APOSOR346203-500MG
3-Cyclopropyl-[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
3-Cyclopropyl-[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₈H₁₀N₂O₃
MW: 182,177 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09701787
CAS-nummer: 1018125-29-5