5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR346225-1G OR346225-5G
APOSOR346225-1GEA 0 NOK
APOSOR346225-1G APOSOR346225-5G
5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₈ClNO₃
MW: 237,639 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01571297
CAS-nummer: 91182-89-7