3-Methyl-5-p-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR346226-1G OR346226-5G
APOSOR346226-1GEA 0 NOK
APOSOR346226-1G APOSOR346226-5G
3-Methyl-5-p-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid
3-Methyl-5-p-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₁NO₃
MW: 217,221 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11557830
CAS-nummer: 91569-57-2