5-Ethyl-2-methyl-nicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR346243-1G OR346243-5G
APOSOR346243-1GEA 0 NOK
APOSOR346243-1G APOSOR346243-5G
5-Ethyl-2-methyl-nicotinic acid
5-Ethyl-2-methyl-nicotinic acid
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,189 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18259664
CAS-nummer: 22701-40-2