2-Dimethylamino-4,6-dimethyl-nicotinonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
OR346299-1G OR346299-5G
APOSOR346299-1GEA 0 NOK
APOSOR346299-1G APOSOR346299-5G
2-Dimethylamino-4,6-dimethyl-nicotinonitrile
2-Dimethylamino-4,6-dimethyl-nicotinonitrile
Formel: C₁₀H₁₃N₃
MW: 175,23 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01005832
CAS-nummer: 1233123-61-9