3-Methyl-isothiazol-4-ylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR346368-1G OR346368-250MG OR346368-50MG
APOSOR346368-1GEA 7650 NOK
APOSOR346368-1G APOSOR346368-250MG APOSOR346368-50MG
3-Methyl-isothiazol-4-ylamine
3-Methyl-isothiazol-4-ylamine
Formel: C₄H₆N₂S
MW: 114,169 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10700204
CAS-nummer: 53483-97-9