2-tert-Butyl-5-chloro-6-methyl-pyrimidin-4-ol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
OR346383-1G OR346383-5G
APOSOR346383-1GEA 1750 NOK
APOSOR346383-1G APOSOR346383-5G
2-tert-Butyl-5-chloro-6-methyl-pyrimidin-4-ol 95+%
2-tert-Butyl-5-chloro-6-methyl-pyrimidin-4-ol
Formel: C₉H₁₃ClN₂O
MW: 200,665 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00114448
CAS-nummer: 287927-88-2