2-Chloro-4-methylnicotinic acid ethyl ester 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Ethyl 2-chloro-4-methylnicotinate
OR346414-1G OR346414-500MG
APOSOR346414-1GEA 6125 NOK
APOSOR346414-1G APOSOR346414-500MG
2-Chloro-4-methylnicotinic acid ethyl ester 95+%
2-Chloro-4-methylnicotinic acid ethyl ester
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,634 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11501333
CAS-nummer: 50840-02-3