2-Amino-4,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
OR346420-1G OR346420-500MG OR346420-5G
APOSOR346420-1GEA 3925 NOK
APOSOR346420-1G APOSOR346420-500MG APOSOR346420-5G
2-Amino-4,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile 95+%
2-Amino-4,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Formel: C₁₃H₁₃N₃
MW: 211,262 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08691116
CAS-nummer: 54329-29-2