4-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)phenylamine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
OR346484-1G OR346484-500MG
APOSOR346484-1GEA 6125 NOK
APOSOR346484-1G APOSOR346484-500MG
4-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)phenylamine 95+%
4-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)phenylamine
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188,226 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD16302749
CAS-nummer: 2155-99-9