1-(4-Methoxybenzyl)pyrrolidin-2-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
OR346540-500MG
APOSOR346540-500MGEA 5175 NOK
APOSOR346540-500MG
1-(4-Methoxybenzyl)pyrrolidin-2-one 95+%
1-(4-Methoxybenzyl)pyrrolidin-2-one
Formel: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205,253 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01960843
CAS-nummer: 60737-65-7